Learn More
N-dodecane, >99%, MP Biomedicals™
Product Code. 11481042 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 L
100mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11481042 25 mL 25mL
11491042 100 mL 100mL
11401052 500 mL 500mL
11411052 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11481042 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219515825
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 112-40-3
Molecular Formula C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
MDL Number MFCD00008969
InChI Key SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC Name dodecane
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spécification
Color Colorless
Density 0.753 at 25°C
Assay Percent Range >99%
Quantity 25 mL
Formula Weight 170.34
Percent Purity 0.995
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material N-dodecane
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Dodecane
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Aspiration toxicity Category 1
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Mention de danger
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Conseils de prudence
  • P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Dodecane
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.