Learn More
N-Desmethylclozapine, MedChemExpress
Beskrivning
N-Desmethylclozapine is a major active metabolite of the atypical antipsychotic drug Clozapine. N-Desmethylclozapine is a potent, allosteric and partial M1 receptors agonist (EC50=115 nM) and is able to potentiate hippocampal N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor currents through M1 receptor activation. N-Desmethylclozapine is also a δ-opioid agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | N-Desmethylclozapine |
| CAS | 6104-71-8 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H17ClN4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Norclozapine Desmethylclozapine Normethylclozapine |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (159.85 mM) |
| SMILES | ClC1=CC=C2C(N=C(N3CCNCC3)C4=CC=CC=C4N2)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.8 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?