Learn More
N-Desmethylclozapine, MedChemExpress
Beschreibung
N-Desmethylclozapine is a major active metabolite of the atypical antipsychotic drug Clozapine. N-Desmethylclozapine is a potent, allosteric and partial M1 receptors agonist (EC50=115 nM) and is able to potentiate hippocampal N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor currents through M1 receptor activation. N-Desmethylclozapine is also a δ-opioid agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | N-Desmethylclozapine |
| CAS | 6104-71-8 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H17ClN4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Norclozapine Desmethylclozapine Normethylclozapine |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (159.85 mM) |
| SMILES | ClC1=CC=C2C(N=C(N3CCNCC3)C4=CC=CC=C4N2)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.8 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?