Learn More
N-Boc-N-methyl-L-valine, TRC
Codice prodotto. 30331434
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30331434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30331434 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB2019201G
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material N-Boc-N-methyl-L-valine
CAS 45170-31-8
Molecular Formula C11 H21 N O4
Quantity 1 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-valine, (2S)-2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](methyl)amino]-3-methylbutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylvaline
InChI Formula InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-3-methyl-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 231.289
Formula Weight 231.147
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.