Learn More
N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine, 95%
Product Code. 15488737
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15488737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52181.MD
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 57292-44-1 | C14H18ClNO4 | 299.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57292-44-1
Molecular Formula C14H18ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 299.75
MDL Number MFCD00076978
InChI Key BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
IUPAC Name (2R)-3-(4-chlorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Melting Point 110°C
Quantity 250 mg
Beilstein 5381988
Optical Rotation −26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formula Weight 299.75
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis