missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress

Product Code. p-200098444
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
25mg
50mg
Product Code. Quantity unitSize
16494558 10 mg 10mg
16473126 25 mg 25mg
16471016 200 mg 200mg
16425416 100 mg 100mg
16420867 50 mg 50mg
5 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16494558

Brand: Medchem Express HY112085

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.

N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.

Spezifikation

Chemical Name or Material N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine
Physical Form Oil
CAS 53609-64-6
Color Light Yellow
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C6H14N2O3
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine
Solubility Information DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM)
SMILES O=NN(CC(O)C)CC(O)C
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Formula Weight 162.19
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.