Learn More
N-Benzyl-N-tert-butyl-2-chloro-4-nitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15455146
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15455146
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59629.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 349094-01-5
Molecular Formula C18H19ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 346.811
MDL Number MFCD02973716
InChI Key YIIDQSLHQHNHIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 779354
IUPAC Name N-benzyl-N-tert-butyl-2-chloro-4-nitrobenzamide
SMILES CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Quantity 250 mg
Formula Weight 346.81
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Benzyl-N-tert-butyl-2-chloro-4-nitrobenzamide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado