Learn More
N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-chloro-Z)-L-lysine, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 54613-99-9 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Molecular Formula | C19H27ClN2O6 |
| Quantity | 5 g |
| Specific Rotation | -11 |
| Synonym | boc-lys 2-cl-z-oh, boc-lys 2-cl-cbz-oh, n-boc-n'-2-chlorobenzyloxycarbonyl-l-lysine, n-boc-n-2-chloro-cbz-l-lysine, boc-l-lys 2-cl-z-oh, ambotzbaa1102, boc-lys clz-oh, pubchem12945, boc-lys cl-z-oh, boc-lys-2-cl-z-oh |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-Chloro-Z)-L-lysine
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?