Learn More
N-Acetyl-L-methionine-d3 (S-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30326897
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30326897 0.05 g 0.05g
30313005 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326897 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND76780.05G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-Acetyl-L-Methionine-D3 (S-methyl-D3)
CAS 2714430-55-2
Molecular Formula C7 D3 H10 N O3 S
Quantity 0.05 g
Synonym N-Acetyl-L-methionine-d3, N-Acetyl-L-methionine-D3 (S-methyl-D3), (2 S)-2-Acetamido-4-(methyl-d3-sulfanyl)butanoic acid
InChI Formula InChI=1 S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC Name (2 S)-2-acetamido-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 194.267
Formula Weight 194.08 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen