Få mere at vide
N-Acetyl-DL-leucine, 99%
Artikelnummer. 11327289
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. Quantity unitSize
11327289 25 g 25g
11317289 5 g 5g
11337289 100 g 100g
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11327289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27441.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 99-15-0 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-15-0
Molecular Formula C8H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 173.21
MDL Number MFCD00026498
InChI Key WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1995
IUPAC Name 2-acetamido-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Melting Point 159°C to 161°C
Quantity 25 g
Formula Weight 173.21
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material N-Acetyl-DL-leucine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.