Learn More
N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide, TRC
Product Code. 30136036
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30136036 10 mg 10mg
30137597 1 g 1g
30012773 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH80975510MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943518-63-6
Molecular Formula C16H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 287.31
Synonym N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3,4-dimethoxybenzamide
SMILES O=C(NCC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
Spezifikation
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17NO4/c1-20-14-8-5-12(9-15(14)21-2)16(19)17-10-11-3-6-13(18)7-4-11/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,19)
Formula Weight 287.1158
Chemical Name or Material N-(4-Hydroxybenzyl)-3,4-dimethoxybenzamide