Learn More
N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452218
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15452218 250 mg 250mg
15442218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15452218 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55847.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-63-0
Molecular Formula C12H10FNO2S
Molecular Weight (g/mol) 251.275
MDL Number MFCD00091019
InChI Key AZORQGXJAXEIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-fluorophenyl benzenesulfonamide, cambridge id 5265852, 4'-fluorobenzenesulfonanilide, 4-fluorophenyl phenylsulfonyl amine, eln hplc
PubChem CID 295229
IUPAC Name N-(4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Quantity 250 mg
Formula Weight 251.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.