Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochoride, For ACS analysis, ≥98%, MP Biomedicals™
Code produit. 11472882 Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11472882 10 g 10g
11482882 25 g 25g
11492882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11472882 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215254910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Molecular Formula C12H16Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 259.174
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spécification
Assay Percent Range ≥98%
Quantity 10 g
Formula Weight 259.18
Grade ACS Reagent
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine), For ACS analysis
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.