Learn More
n-[(1,3-Dimethyl-1h-pyrazol-5-yl)methyl]-n-methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 852227-87-3 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C7H13N3 |
| MDL Number | MFCD08700823 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | n-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl-n-methylamine, 1-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl-n-methylmethanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,n,1,3-trimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methyl methyl amine, n,1,3-trimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methyl methylamine, 1-2,5-dimethyl-3-pyrazolyl-n-methylmethanamine, 1-2,5-dimethylpyrazol-3-yl-n-methyl-methanamine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl methyl amine |
| InChI Key | RTTFXSJNRLYKMF-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?