Learn More
Descrizione
Myosin heavy chain 14 Polyclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | Myosin heavy chain 14 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DFNA4, DFNA4A, FP17425, MHC16, MYH14, MYH17, myosin, heavy chain 14, non-muscle, NMHC II-C, NMHC-II-C, PNMHH |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | myosin, heavy chain 14. (Uniprot# Q7Z406) |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?