Learn More
myo-Inositol, 99%
Product Code. p-7041954
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 15423539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60828.22
Request Bulk or Custom Format
A lipotropic agent | CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
A lipotropic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-89-8
Molecular Formula C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
MDL Number MFCD00077932
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifications
Melting Point 222°C to 227°C
Color White
Odor Odorless
Quantity 100 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Formula Weight 180.16
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material myo-Inositol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt