Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Assay Control Set
Description
Convenient & fast
- Simply add two reagents to the culture supernatant
- Perform two luminescence readings
- Results in < 20 min
- Easy interpretation of results
- Detects all common mollicute contaminations (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma and Spiroplasma; except Ureaplasma)
- Negligible interference with media components
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Mycoalert assay control : 1 x 1mL, Mycoalert assay buffer: 1 x 2mL 2 to 8°C |
| Cell Type | Mammalian Cells |
| Product Type | Mycoplasma Detection |
| For Use With (Application) | Mycoplasma detection |
| Quantity | 10 Tests |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MycoAlert Assay Control Set
- EUH210-Safety data sheet available on request.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?