Learn More
Murexide, Supelco™
Product Code. 15817440
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15817440 5 g 5g
15804780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15817440 Supplier Supelco Supplier No. 1061610005
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ammonium purpurate metal indicator ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3051-09-0
Specifications
MDL Number MFCD00012777
Synonym Murexide, Ammonium purpurate, acid, Murexide
Quantity 5 g
Molecular Weight (g/mol) 284.19
Grade Research
Chemical Name or Material Murexide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.