Learn More
Thermo Scientific™ Power Adapters for Digital Vortex Mixers
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Description:
Multi-power adapter 220V
Plug Type:
EU, UK, CN Plug
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
Power adapters for Digital Vortex Mixers, which offer accurate and efficient sample mixing
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Garantía
2 years
Especificaciones
Especificaciones
| Plug Type | EU, UK, CN Plug |
| Material | Plastic, cable, rubber, screw |
| Color | Black |
| Description | Multi-power adapter 220V |
| For Use With (Equipment) | Digital Vortex Mixer |
| Includes | Power adapter |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido