Learn More
Mullite
Código de producto. 11388107
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11388107 100 g 100g
11378107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11388107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022881.22
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite is present in the form of needles in porcelain, it is used in high-mullite based products is in hot blast stove checker bricks, melting and firing processes, and is used as a refractory material, manufacture of a type of crucible, steel industry, electronic substrates and protective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1302-93-8
Molecular Formula Al6O13Si2
Molecular Weight (g/mol) 426.05
MDL Number MFCD00058866
InChI Key KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminum oxide/silicon oxide
Especificaciones
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Odor Odorless
Solubility Information Insoluble in water.
Chemical Name or Material Mullite
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.