Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Lift Door, 1100°C
Product Code. 15476722 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
3 L
5 L
24 L
40 L
Temperature Control:
B410
C450
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15476722
Marque: Nabertherm™ L402H1RN1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Only fiber materials are used which are not classified as carciogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for lownoise operation
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
  • Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
  • Protective gas connection to purge with non-flammable gases
  • Manual or automatic gas supply system
  • Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
  • Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Spécification
Capacity (Metric) 40 L
Temperature (Metric) 1100°C
Temperature Control B410
Dimensions (D x W x H) Interior 490 x 320 x 250 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior 705 x 530 x 900 mm
Weight (Metric) 65 kg
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis