Learn More
MTRF1 Monoclonal Antibody (OTI3A11), TrueMAB™, OriGene
Description
MTRF1 Monoclonal antibody specifically detects MTRF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | MTRF1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI3A11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | MTRF1 |
| Gene Accession No. | O75570 |
| Gene Alias | A830062K05Rik; mitochondrial translational release factor 1; mitochontrial peptide chain release factor 1; MRF1; MRF-1; Mtrf1; MtRF-1; MTTRF1; Peptide chain release factor 1, mitochondrial; RF1 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?