Learn More
MTMR15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 17600-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
MTMRF encodes a member of the myotubularin-related class 1 cysteine-based protein tyrosine phosphatases. The encoded protein may be catalytically inactive.Specifications
| MTMR15 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| FAN1 | |
| FAN1, Fanconi associated nuclease 1, KIAA1018, MTMR15 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 22909 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9Y2M0 | |
| FAN1 | |
| MTMR15 Fusion Protein Ag11651 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering