Learn More
MTA3 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30500671 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30500671 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30500671 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337991APC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
MTA3 Polyclonal antibody specifically detects MTA3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen MTA3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias member 3, metastasis associated 1 family, member 3, metastasis-associated protein MTA3
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-330 of human MTA3 (NP_065795.1).,, Sequence:, AKVVCFYRRRDISNTLIMLADKHAKEIEEESETTVEADLTDKQKHQLKHRELFLSRQYESLPATHIRGKCSVALLNETESVLSYLDKEDTFFYSLVYDPSLKTLLADKGEIRVGPRYQADIPEMLLEGESDEREQSKLEVKVWDPNSPLTDRQIDQFLVVARAVGTFARALDCSSSVRQPSLHMSAAAASRDITLFHAMDTLYRHSYDLSSAISVLVPLGGPVLCRDEMEEWSASEASLFEEALEKYGKDFNDIRQDFLPWKSLTSIIEYYYMWKTTDRYVQQKRLKAAEA
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57504
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.