Description
CD45R Monoclonal antibody specifically detects CD45R in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | CD45R |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HIS24 |
| Conjugate | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Low-Density Cells from AO/G Rat Peyer's Patches |
| Quantity | 50 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?