Learn More
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Rat anti-Mouse, BUV805, Clone: RR8-1, BD Biosciences™
Shop All BD Biosciences ProductsBeschreibung
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Monoclonal antibody specifically detects Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RR8-1 |
| Conjugate | Brilliant Ultraviolet 805 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | TCR V alpha 11.1/11.2 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | Mouse T-Cell Clone B10 |
| Quantity | 50 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?