Learn More
Invitrogen™ MS4A14 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1U10)
Code produit 30824671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30824671 100 μL 100µL
30826741 50 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30824671 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA563360
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
MS4A14 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
May be involved in signal transduction as a component of a multimeric receptor complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen MS4A14
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1U10
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene MS4A14
Gene Accession No. Q96JA4
Gene Alias membrane spanning 4-domains A14; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 14; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 16; MS4A13; MS4A13 protein; MS4A14; MS4A16; NYD-SP21; testes development-related NYD-SP21; testis development protein NYD-SP21
Gene Symbols MS4A14
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human MS4A14.
Purification Method Protein A/G
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 293743, 84689
Target Species Human, Rat
Content And Storage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.