Beschreibung
MRPL40 Polyclonal specifically detects MRPL40 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MRPL40 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of uLysate |
| Formulation | PBS, pH7.0 |
| Gene Alias | FLJ41774, L40mt, MGC9400, mitochondrial ribosomal protein L40, MRP-L22,39S ribosomal protein L40, mitochondrial, MRP-L40, NLVCFURIM, nuclear localization signal containing protein deleted in velocardiofacialsyndrome, nuclear localization signal deleted in velocardiofacial syndrome, Nuclear localization signal-containing protein deleted in velocardiofacialsyndrome, Up-regulated in metastasis |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL40 fragment |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?