Learn More
MP Biomedicals™ Yeast Lytic Enzyme, from Arthrobacter luteus
Code produit 11458811 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 kU
Conditionnement:
50ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11458811 50 kU 50ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11458811 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0215352650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12950.00 NOK
    12335.60 NOK / 50ku
    Save 614.40 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Activity 20,000units/g
Spécification
Concentration 20,000 U/g
Color Tan
pH 7.5
For Use With (Application) Used to digest the cell wall of active Yeast cells
Content And Storage 0°C
Source Arthrobacter luteus
Quantity 50 kU
Product Type Yeast Lytic Enzyme
Form Lyophilized Powder
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.