Learn More
MP Biomedicals™ Nigrosin Stain
Product Code. 11454992 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11454992 100 g 100g
11444992 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11454992 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0219459380
Used as a viable cell staining agent especially in stem cell biology
  • Formula Weight: 737.87
  • CAS # 8005-03-6
  • Synonym: Acid Black 2; C.I. 50420
  • Physical Description: Black crystalline powder
  • Solublility: Soluble in water(1mg/ml-opaque black with purple cast solution)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Nigrosin
Quantity 100 g
Format Crystal
For Use With (Application) Viable cell staining agent especially in stem cell biology
Storage Requirements 15 to 30°C
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.