Learn More
MP Biomedicals™ LB Agar Medium Powder
Codice prodotto. 11313269 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5000 g
missing translation for 'unitSize':
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity missing translation for 'unitSize'
11313269 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11313269 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 113002242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13445.00 NOK
    12806.24 NOK / 5kg
    Save 638.76 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Rich medium for the growth of E. coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium
Specifica
Certifications/Compliance Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Form Dehydrated
Grade Molecular biology
Product Type LB Agar
Formulation Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L
For Use With (Application) For growth of Escherichia coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium, cloning, culture media, microbial media
Quantity 5000 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.