Learn More
MP Biomedicals™ Insulin Like Growth Factor 1, Human, Recombinant
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
25 μg
Packungsgröße:
25µg
Beschreibung
- Expressed in E. coli
- Endotoxin level: <0.1 ng/mg protein
Bestellinformation
Supplied lyophilized
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | -20°C |
| Product Type | Growth Factor |
| Formulation | Lyophilized from a sterile-filtered solution in PBS |
| For Use With (Application) | Receptor binding assays, immunoassays, and cell culture applications |
| Purity or Quality Grade | ≥96% |
| Quantity | 25 μg |
| Reactivity | E. coli |
| Source | Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur