Learn More
Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody, R&D Systems™
Description
Gr-1/Ly-6G Monoclonal specifically detects Gr-1/Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Spécification
Spécification
| Antigen | Gr-1/Ly-6G |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RB6-8C5 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 0.25 μg/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL, CyTOF-ready |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gene Alias | C6orf23, G6D, Ly-6C, LY6-D, Ly6G, Ly-6G, LY6G6D, lymphocyte antigen 6 family member G6D, MEGT1, NG25 |
| Gene Symbols | Ly6g |
| Host Species | Rat |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?