Learn More
Mouse Leptin R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB497-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18718749
  • 1910.00 NOK / 25µg
Description
Leptin R Monoclonal specifically detects Leptin R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Leptin R
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in TBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
B219, CD295, CD295 antigen, DB, DKFZp686B1731, huB219, LEPR, LEP-R, leptin receptor, LeptinR, OB R, OB receptor, OB-R, OBRCD295
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3953
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Flow Cytometry, ELISA
55305
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
P48356
LEPR
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Leptin R Leu21-Leu840 (predicted) Accession # P48356
25 μg
Primary
Detects mouse Leptin R in ELISAs.
Mouse
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only