Learn More
Gibco™ Mouse IFN-gamma Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Murine IFN-gamma is a 134 amino-acid length protein with a predicted molecular weight of 15.6 kDa. C-terminal truncation due to proteolytic cleavage occurs during E. coli fermentation and results in a 15.1 kDa protein confirmed by mass spectroscopy. SDS-PAGE analysis of Recombinant Murine IFN-gamma shows a band that migrates at approximately 11-12 kDa, under non-reducing and reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P01580 |
| For Use With (Application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 15978 |
| Molecular Weight (g/mol) | 15.6 kDa |
| Name | Mouse IFN-gamma |
| Quantity | 250 μg |
| Source | E. coli |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.