Learn More
Mouse CXCR2/IL-8RB Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody has been used in 33 publications
Brand:  R&D Systems MAB2164-500
Product Code. 18764037
  • 21505.00 NOK / 500µg
Descripción
Descripción
CXCR2/IL-8RB Monoclonal specifically detects CXCR2/IL-8RB in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CXCR2/IL-8RB
Monoclonal
LYOPH
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization 15-50 ug/mL, CyTOF-reported
P35343
CXCR2
C6 rat glioma cell line transfected with mouse CXCR2 Met1-Leu359 Accession # P35343
500 μg
Primary
Stains mouse CXCR2 transfected cells but not CXCR1 transfectants.
Mouse
IgG2a
Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
242216
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD182, CD182 antigen, CDw128b, chemokine (C-X-C motif) receptor 2, chemokine (CXC) receptor 2, CMKAR2, C-X-C chemokine receptor type 2, CXC-R2, CXCR-2, CXCR2 gene for IL8 receptor type B, GRO/MGSA receptor, High affinity interleukin-8 receptor B, IL-8 RB, IL-8 receptor type 2, IL-8R B, IL8R2, IL8RA, IL8RB, interleukin 8 receptor B, interleukin 8 receptor type 2, interleukin-8 receptor type B
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3579
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado