missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse CXCL2 (MIP-2) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
25 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
25µg
500µg
Beschreibung
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P10889 |
| Concentration | 200 μg/mL |
| For Use With (Application) | Control, ELISA, Western Blot |
| Formulation | PBS with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 20310 |
| Molecular Weight (g/mol) | 7.8 kD |
| Name | Mouse CXCL2 (aa 28-100) |
| Quantity | 25 μg |
| Source | E. coli |
| Storage Requirements | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur