Learn More
Mouse CXCL16 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Marca:  R&D Systems MAB503-SP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18767408
  • 1940.00 NOK / 25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
CXCL16 Monoclonal specifically detects CXCL16 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CXCL16
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
chemokine (C-X-C motif) ligand 16, CXC chemokine ligand 16, CXCL16, CXCLG16, Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low density lipoprotein, SCYB16, Small-inducible cytokine B16, SRPSOXC-X-C motif chemokine 16, SR-PSOXTransmembrane chemokine CXCL16
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
58191
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Western Blot, Neutralization, ELISA
142417
Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.15-0.6 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Q8BSU2
CXCL16
E. coli-derived recombinant mouse CXCL16 Asn27-Pro114 Accession # Q8BSU2
25 μg
Primary
Detects mouse CXCL16 in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human CXCL1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, recombinant mouse CXCL1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, recombinant rat CXCL1, 2, 3, 5, or recombinant porcine CXCL8 is observed.
Mouse
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only