Learn More
Invitrogen™ Mouse CAD Synthetic Peptide
Description
This peptide corresponds to 18 amino acids near the center of mouse CAD. PEP-0019 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-19891.
The de novo synthesis of pyrimidine nucleotides is required for mammalian cells to proliferate. This gene encodes a trifunctional protein which is associated with the enzymatic activities of the first 3 enzymes in the 6-step pathway of pyrimidine biosynthesis: carbamoylphosphate synthetase (CPS II), aspartate transcarbamoylase, and dihydroorotase. This protein is regulated by the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, which indicates a direct link between activation of the MAPK cascade and de novo biosynthesis of pyrimidine nucleotides.
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 69719 |
| Species | Mouse |
| Purification Method | purified |
| Accession Number | B2RQC6 |
| Common Name | CAD |
| Concentration | 200 μg/mL |
| Content And Storage | -20°C |
| Description | Synthetic Peptide |
| Format | Liquid |
| Formulation | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?