Learn More
Pdcd1, Mouse, Clone: 12A7D7, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Pdcd1.
Brand:  Abnova MAB8089.100ug
Product Code. 16057256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8475.00 NOK
    7377.81 NOK / 100µg
    Save 1097.19 NOK
    12% Off
Specifications
Pdcd1
Monoclonal
Unconjugated
Western Blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Pdcd1
Pdcd1
Recombinant protein corresponding to 150 amino acids of mouse Pdcd1.
RUO
18566
Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
12A7D7
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Pdcd1.
In PBS (0.02% sodium azide)
Ly101/PD-1/Pdc1
Mouse
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt