Läs mer
Läs mer
Natural Killer Cell Activation Structures, Mouse, Clone: ANK61, Abnova™
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Natural Killer Cell Activation Structures |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ANK61 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Mouse monoclonal antibody raised against Natural Killer Cell Activation Structures. |
| Dilution | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In culture supernatant (0.05% sodium azide) |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Native purified from IL-2-activated cultured NK cells of Wag rats. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?