Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG2 Fd Secondary Antibody, HRP
Code produit 17106078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17106078 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17106078 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 050520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1782.00 NOK
    1710.72 NOK / 500µL
    Save 71.28 NOK
    4% Off
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Mouse anti-Human IgG2 Fd Secondary Antibody for ELISA
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Human IgG2 Fd
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone HP6014
Concentration 1 mg/mL
Conjugate HRP
Formulation PBS with 4mg/mL BSA, 40mg/mL glycerol and 0.1% Kathon; pH 7.4
Host Species Mouse
Immunogen Human IgG2.
Purification Method Purified
Quantity 500 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Human
Content And Storage 4°C
Product Type Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.