Learn More
CAPZA2, Mouse, Clone: 40, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against full-length recombinant CAPZA2.
Brand:  Abnova MAB9969.100ug
Product Code. 16007676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00 NOK
    4582.87 NOK / 100µg
    Save 687.13 NOK
    13% Off
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene is a member of the F-actin capping protein alpha subunit family. It is the alpha subunit of the barbed-end actin binding protein Cap Z. By capping the barbed end of actin filaments, Cap Z regulates the growth of the actin filaments at the barbed end. [provided by RefSeq
Specifikationer
Specifikationer
CAPZA2
Monoclonal
Unconjugated
Western blot (1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user.
CAPZA2
CAPZA2
Recombinant protein corresponding to full length human CAPZA2.
100 μg
Primary
It can expression in SW480 whole cell lysate.
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG1
ELISA, Western Blot
40
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant CAPZA2.
In Citrate-Tris-HCl buffer, pH 7.0 (0.02% Proclin 300)
CAPPA2/CAPZ
Mouse
Affinity purification
RUO
830
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.