Läs mer
asecos™ Mounting Kit for Floor Anchoring of Depots
Produktkod. 17806596 Handla allt asecos Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Weight (English):
2.78 lb.
Förpackningsstorlek:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Weight (English) unitSize
17806596 2.78 lb. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17806596 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31859
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Mounting Kit is ideal for anchoring depots to the floor.
  • Compatible with all depots.
Specifikationer
Material Steel
Type Mounting Kit
Weight (English) 2.78 lb.
Weight (Metric) 1.26 kg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.