Learn More
Morpholinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15881661
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
Unit Size:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15881661 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15881661 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8221010250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 10024-89-2
Melting Point 174°C to 178°C
MDL Number MFCD00071711
Quantity 250 g
Synonym Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride, Morpholinium chloride
Molecular Weight (g/mol) 123.58
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.