Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0026), DyLight 550 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18812R
4934.25 NOK valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| Monkeypox Virus A35 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| 0026 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu