Learn More
Monel∣r 400 wire, 0.50mm (0.02in) dia
Product Code. 15452127
Click to view available options
Quantity:
113 g
227 g
Unit Size:
113g
227g
Product Code. 15452127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045066.TC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alloy 400 is widely used in many fields, especially marine and chemical processing. Typical applications are valves and pumps; pump and propeller shafts; marine fixtures and fasteners; electrical and electronic components; springs; chemical processing equipment; gasoline and fresh water tanks; crude petroleum stills, process vessels and piping; boiler feedwater heaters and other heat exchangers; and deaerating heaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Monel™ 400 wire
Name Note 0.50mm (0.02 in.) dia.
Quantity 227 g
Weight ≈1.7g/m
Form Wire
MDL Number MFCD09910536
Solubility Information Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt