Learn More
Molecular sieves 13X, 8 to 12 mesh
Código de producto. p-44807 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantity:
500 g
5 kg
Packaging:
Glass bottle
Plastic drum
Tamaño de la unidad:
500g
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10012500
Marca: Thermo Scientific Acros 197315000
Request Bulk or Custom Format
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 63231-69-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 63231-69-6
MDL Number MFCD00131613
IUPAC Name Molecular sieves 13X
Especificaciones
Color Beige
Bulk Density 600g/L min.
Packaging Glass bottle
Residual Water 1.5% max.
Water Adsorption 23.5% min.
Quantity 500 g
Physical Form Beads
Chemical Name or Material Molecular sieves 13X, 13X, 8 to 12 mesh
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado