Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Potassium Salt
Descrizione
- Tool for studying neuronal morphology, because it contains carbohydrazide (CH) group that allows it to be covalently linked to surrounding biomolecules during aldehyde fixation
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Neuronal Tracing
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
Specifica
Specifica
| Color | Yellow |
| Detection Method | Fluorescence |
| Product Type | Potassium Salt |
| Quantity | 25 mg |
| Content And Storage | Store at room temperature and protect from light. |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| For Use With (Equipment) | Fluorescence Microscope |
| Sub Cellular Localization | Cytoplasm & Cytosol |
| Excitation/Emission | 428/536 nm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?