Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Handbook: A Guide to Fluorescent Probes and Labeling Technologies, 11th Edition
Product Code. p-4926817
Click to view available options
Format:
Hardcover
Softcover
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10420330
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ H37126
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
An essential comprehensive fluorescent labeling and detection reference for cell and molecular biology researchers
  • Use this extensively updated edition to optimize results for fluorescent labeling and detection experiments
  • Comprehensive updates with over 3000 technology solutions
  • Extensive scientific references—hundreds of new primary literature references to product applications
  • Reorganized content—fresh design for easier access to data, structures, and information
  • New technical notes and product highlights
  • Available in hardcover and softcover
Applications:
Cell Analysis, Cell Structure, Cell Tracing & Tracking, Cell Viability, Proliferation & Function, Cellular Imaging, Flow Cytometry, Labeling Chemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Hardcover
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt